Få mere at vide
BOLA Fordøjelseskar
Artikelnummer. 10431492
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
20 ml
100 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10431492 20 ml
10155061 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10431492 Leverandør BOLA Leverandørnr. A24006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3919.47 DKK
    3250.08 DKK / Pakke med 1
    Spare 669.39 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Dimensionelt stabilt basisbeholder og skruedæksel lavet af TFM, homogen og ikke-porøs overflade
  • BOLA PTFE isostatisk presset, med glat indre overflade
  • 1 stykke forseglings- og brudmembraner allerede monteret, 10 sæt erstatningsmembraner inkluderet i leveringen
  • For prøver på op til maksimalt 0,5 g
  • Kapacitet: 20 ml og 100 ml
  • Indvendige dimensioner Højde 22 x 60 mm, 50 O.D. og 35 x 110 mm, 70 O.D. dækning 60 mm og 95 mm henholdsvis
  • Tryk maks. bar 20 og 15
  • Temperatur maks 150 °C og 140 °C
Tekniske data
Produkttype Fordøjelseskar
Kapacitet (metrisk) 20 ml
Højde (metrisk) 60 mm
Tryk 20 Bar
Temperatur (metrisk) Maksimum 150 °C
Bredde (metrisk) 22 mm