Få mere at vide
Digest-All 3 (Pepsin)
Artikelnummer. 15988972
Skift visning
Mængde:
50 mL
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15988972 50 mL 50ml
1 options
Artikelnummer. 15988972 Leverandør Invitrogen Leverandørnr. 003009
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Dette produkt kan bruges til at fordøje formalinfikserede, paraffinindlejrede væv (se Digest-All Kit ovenfor) og vil forbedre signalet fra visse antigener.
Dette produkt kan bruges til at fordøje formalinfikserede, paraffinindlejrede væv (se Digest-All Kit ovenfor) og vil forbedre signalet fra visse antigener. Det indeholder 50 ml færdig Pepsin. Digest-All™ 3 er stabilt i 12 måneder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar i køleskab (28 – °C).
Holdbarhed: 18 måneder fra fremstillingsdato
Type Antigen-genvindingsreagens
Produktlinje Digest-All
Mængde 50 mL
Reagenstype Antigen-genvindingsreagens
Forsendelsestilstand Våd is
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.