Få mere at vide
Cytiva Life Sciences™ DIGE Gels LF24
Artikelnummer. 17978322 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Gel Type:
Polyakrylamid
Artikelnummer. Gel Type
17978322 Polyakrylamid
1 options
Artikelnummer. 17978322 Leverandør Cytiva Life Sciences™ Leverandørnr. 29706670
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9495.00 DKK
    8964.00 DKK / Pakke med 3
    Spare 531.00 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Storformat præfabrikerede 12,5 % polyakrylamidgeler med lavfluorescerende glasplader beregnet til 2D DIGE og 2D DIBE™ .
DIGE Gels LF24 er præfabrikerede 12,5 % polyakrylamidgeler i stort format med lavfluorescerende glasplader beregnet til 2D DIGE/DIBE™ med Amersham™ DIGE Unit LF24 elektroforese.
  • Klar til brug præstøbt gel
  • Hurtig opsætning med optimeret DIGE Buffer Kit
  • Optimerede 24 cm IPG-strimler til proteinseparation i stort format
  • Lavt fluorescerende glasplader muliggør direkte fluorescerende billedscanning
  • Velegnet til storformat HCP-dækningsanalyse for lovmæssige krav til HCP ELISA .
  • DIGE Gels LF24 er storformat 12,5 % polyakrylamid præfabrikerede geler med lavt fluorescerende glasplader optimeret til Amersham™ DIGE Unit LF24 elektroforese.
  • Glaspladerne skal ikke fjernes, når gelen scannes med en fluorescerende billedscanner. Åbn glaskassetten for at udføre overførsel af proteinerne til en membran.
  • Denne gel er beregnet til todimensionel fluorescensforskel-gelelektroforese (2-D DIGE) og storformat HCP-dækningsanalyse (2D DIBE™ ) for lovmæssige krav fra HCP ELISA .
  • Klar til brug DIGE buffer kits giver mulighed for en hurtig elektroforese opsætning.
  • Pakken indeholder 3 færdigstøbte geler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Buffer Speciel buffer baseret på Piperidinopropionamid (PPA)
Gel procent 12.5%
Gel Type Polyakrylamid
Adskillelsesområde 12 til 120 kDa
Opbevaringskrav 4 °C til 8 °C
Produkttype Polyacrylamidgel