Få mere at vide
Cytiva DIGE Gel og DIGE Buffer Kit
Shop alle Cytiva produkter
Farve:
Blå
Farveløs
Form:
Fast stof
Væske
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Beskrivelse
Indeholder
Kit: 2 x 125mL anode buffer; 4 x 125mL cathode buffer; 12 tubes agarose sealing solution
- DIGE Gel kørsel med DIGE Buffer Kit resulterer i spot maps med reproducerbarhed sammenlignet med hjemmestøbte polyakrylamidgeler, hvilket reducerer den tekniske variation mellem geler
- Brugsklar
- Leveres med lang holdbarhed
- Eliminerer behovet for at lave buffere, støbe geler og vaske glasplader
- Tilbyder kvalitet og ydeevne af Laemmli-systemet med reproducerbarhed, bekvemmelighed og tidsbesparelser
- Bør bruges sammen med DIGE Buffer kit
- 12,5 % præfabrikeret lavfluorscerende polyakrylamidgel
- Støbt i lavfluorescerende glaskassette udviklet til anden dimension 2-D elektroforese
- Fast stof
- Dimensioner: 10 x 7,7 x 0,03 in. (255 x 196 x 1 mm)
- Designet to-buffersystem til at køre op til tolv DIGE Gels samtidigt
- Indeholder den nødvendige mængde reagenser til en enkelt kørsel af op til 12 DIGE-geler
- Væske
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 290 °C |
| Oversigt | Specielt designet to-buffer system til at køre op til tolv DIGE geler samtidigt |
| Farve | Blå |
| Produkttype | DIGE Gel og Buffer Kit |
| Form | Væske |
| Til brug med (applikation) | Til differentiel proteinanalyse |
| Sættets indhold | Løbende buffere og tætningsløsning til fastgørelse immobiline™ DryStrip geler (ipg-strimler) til toppen af polyacrylamidgelen, anodebuffer, katodebuffer, 12 rør Agarose-forseglingsopløsning |
| Smeltetemperatur | 18 °C |
| Molekylvægt (g/mol) | 92.09472 |
| Mængde | 1 sæt: 2 x 125 ml anodebuffer; 4 x 125 ml katodebuffer; 12 rør agarose forseglingsopløsning |
| Vis mere |