Få mere at vide
Difuroyl Disulfide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Difuroyl Disulfide |
| CAS | 51278-29-6 |
| Molekylær formel | C10 H6 O4 S2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Furan-2-carboxylic Dithioperoxyanhydride, Bis(2-furanylcarbonyl) Disulfide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6O4S2/c11-9(7-3-1-5-13-7)15-16-10(12)8-4-2-6-14-8/h1-6H |
| SMIL | O=C(SSC(=O)c1occc1)c2occc2 |
| IUPAC navn | S-(furan-2-carbonylsulfanyl) furan-2-carbothioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.282 |
| Formel vægt | 253.971 |