missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ DiFMUP
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18786946
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18786946 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18786946 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6882/5

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Fluorescent phosphatase substrate

DiFMUP is a fluorescent phophatase substrate widely used for the detection of phosphatase activity. The reaction product of DiFMUP has excitation/emission maxima of 358/455 nm.

Note: This product is typically prepared in DMSO.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6,8-Difluoro-4-methyl-7-(phosphonooxy)-2H-1-benzopyran-2-one
CAS 214491-43-7
Mængde 5 mg
Mål Enzyme Probes and Enzyme Substrates
Molekylær formel C10H7F2O6P
Formel vægt 292.13
Produkttype Fluorescent substrate
Renhed 95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.