Få mere at vide
Difluprednate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Difluprednate |
| CAS | 23674-86-4 |
| Molekylær formel | C27 H34 F2 O7 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (6α,11β)-21-(Acetyloxy)-6,9-difluoro-11-hydroxy-17-(1-oxobutoxy)-pregna-1,4-diene-3,20-dione, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6α,9-difluoro-11β,17,21-trihydroxy-, 21-acetate 17-butyrate (8CI), Butyric acid, 17-ester with 6α,9-difluoro-11β,17,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate (8CI), 6a,9-Difluoro-11β,17,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate 17-butyrate, 6α,9-Difluoroprednisolone 21-acetate 17-butyrate, 6α,9α-Difluoroprednisolone 21-acetate 17-butyrate, CM 9155, Difluprednate, Durezol, Epitopic, Myser, W 6309 |
| InChI formel | InChI=1S/C27H34F2O7/c1-5-6-23(34)36-26(22(33)14-35-15(2)30)10-8-17-18-12-20(28)19-11-16(31)7-9-24(19,3)27(18,29)21(32)13-25(17,26)4/h7,9,11,17-18,20-21,32H,5-6,8,10,12-14H2,1-4H3/t17-,18-,20-,21-,24-,25-,26-,27-/m0/s1 |
| SMIL | CCCC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)COC(=O)C |
| IUPAC navn | [(6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,17R)-17-(2-acetyloxyacetyl)-6,9-difluoro-11-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] butanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 508.55 |
| Formel vægt | 508.2273 |