Få mere at vide
Difluprednate, Mikromol™
Artikelnummer. 17921326
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17921326 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17921326 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3567.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Difluprednate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Difluprednate
CAS 23674-86-4
Analyt- eller komponentnavne Difluprednate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C27 H34 F2 O7
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym CM 9155, Difluprednate, Durezol, Epitopic, Myser, W 6309, (6alpha,11beta)-21-(Acetyloxy)-6,9-difluoro-11-hydroxy-17-(1-oxobutoxy)-pregna-1,4-diene-3,20-dione, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6alpha,9-difluoro-11beta,17,21-trihydroxy-, 21-acetate 17-butyrate (8CI), Butyric acid, 17-ester with 6alpha,9-difluoro-11beta,17,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate (8CI), 6a,9-Difluoro-11beta,17,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate 17-butyrate, 6alpha,9-Difluoroprednisolone 21-acetate 17-butyrate, 6alpha,9alpha-Difluoroprednisolone 21-acetate 17-butyrate
InChI formel InChI=1S/C27H34F2O7/c1-5-6-23(34)36-26(22(33)14-35-15(2)30)10-8-17-18-12-20(28)19-11-16(31)7-9-24(19,3)27(18,29)21(32)13-25(17,26)4/h7,9,11,17-18,20-21,32H,5-6,8,10,12-14H2,1-4H3/t17-,18-,20-,21-,24-,25-,26-,27-/m0/s1
SMIL CCCC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)COC(=O)C
IUPAC navn [(6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,17R)-17-(2-acetyloxyacetyl)-6,9-difluoro-11-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] butanoate
Molekylvægt (g/mol) 508.55
Mængde 250 mg
Formel vægt 508.2273 g/mol