Få mere at vide
Difluoromethylenediphosphonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Difluoromethylenediphosphonic Acid |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/CH4F2O6P2/c2-1(3,10(4,5)6)11(7,8)9/h(H2,4,5,6)(H2,7,8,9) |
| Formel vægt | 211.9451 |