missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Difluoromethyl 2,2,2-Trifluoroethyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Difluoromethoxy)-1,1,1-trifluoroethane |
| CAS | 1885-48-9 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C3 H3 F5 O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Isoflurane Imp. B (EP), Isoflurane USP Related Compound B, Isoflurane USP RC B, 2-(Difluoromethoxy)-1,1,1-trifluoroethane |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3F5O/c4-2(5)9-1-3(6,7)8/h2H,1H2 |
| SMIL | FC(F)OCC(F)(F)F |
| IUPAC navn | 2-(difluoromethoxy)-1,1,1-trifluoroethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.05 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?