missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Difluoromethyl 2,2,2-Trifluoroethyl Ether, TRC

Artikelnummer. 30360958
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30360958 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30360958 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD010130500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(Difluoromethoxy)-1,1,1-trifluoroethane
CAS 1885-48-9
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C3 H3 F5 O
Mængde 500 mg
Synonym Isoflurane Imp. B (EP), Isoflurane USP Related Compound B, Isoflurane USP RC B, 2-(Difluoromethoxy)-1,1,1-trifluoroethane
InChI formel InChI=1S/C3H3F5O/c4-2(5)9-1-3(6,7)8/h2H,1H2
SMIL FC(F)OCC(F)(F)F
IUPAC navn 2-(difluoromethoxy)-1,1,1-trifluoroethane
Molekylvægt (g/mol) 150.05
Formel vægt 150.0104
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.