Få mere at vide
Difluoromethanesulfonyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Difluoromethanesulfonyl Chloride |
| CAS | 1512-30-7 |
| Molekylær formel | CHClF2O2S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1,1-Difluoromethanesulfonyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/CHClF2O2S/c2-7(5,6)1(3)4/h1H |
| SMIL | FC(F)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC navn | difluoromethanesulfonyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.53 |
| Formel vægt | 149.9354 |