Få mere at vide
Difluoreddikesyre, TRC
Artikelnummer. 30369604
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30369604 5 g
1 options
Artikelnummer. 30369604 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4455285G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Difluoroacetic acid
CAS 381-73-7
Molekylær formel C2 H2 F2 O2
Mængde 5 g
Synonym Acetic acid, difluoro- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2,2-Difluoroacetic acid, Difluoroacetic acid
InChI formel InChI=1S/C2H2F2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
SMIL OC(=O)C(F)F
IUPAC navn 2,2-difluoreddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 96.03
Formel vægt 96.0023