Få mere at vide
Difluoreddikesyre, 98 %
Artikelnummer. 15730819 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 mL
10 mL
50 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
2.5ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15730819 50 mL Glasflaske 50ml
10532761 2.5 mL Glasflaske 2.5ml
15720819 10 mL Glasflaske 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15730819 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 162120500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2806.01 DKK
    2524.65 DKK / 50ml
    Spare 281.36 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-10-2026
CAS: 381-73-7 | C2H2F2O2 | 96,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 381-73-7
Molekylær formel C2H2F2O2
Molekylvægt (g/mol) 96.03
MDL nummer MFCD00004220
InChI nøgle PBWZKZYHONABLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym difluoroacetic acid, acetic acid, difluoro, difluoressigsaeure, 1,1-difluoroacetic acid, unii-zqk1c95k3n, zqk1c95k3n, acetic acid, 2,2-difluoro, difluoroaceticacid, difluoracetic acid, difluoro-acetic acid
PubChem CID 9788
ChEBI CHEBI:23716
IUPAC navn 2,2-difluoreddikesyre
SMIL C(C(=O)O)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Difluoroacetic acid
Smeltepunkt -1 °C
Farve Farveløs til Brun
Tæthed 1.5200g/mL
Kogepunkt 132 °C til 134 °C
Flammepunkt 78 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel F2CHCO2H
Brydningsindeks 1,3420 til 1,345
Mængde 50 mL
Beilstein 02, 193
Specifik vægtfylde 1.52
Formel vægt 96.03
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske