Få mere at vide
Difluoreddikesyre, 98 %
Artikelnummer. 10532761 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 mL
10 mL
50 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
2.5ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10532761 2.5 mL Glasflaske 2.5ml
15720819 10 mL Glasflaske 10ml
15730819 50 mL Glasflaske 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10532761 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 162120025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    374.00 DKK
    362.69 DKK / 2.5ml
    Spare 11.31 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 381-73-7 | C2H2F2O2 | 96,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 381-73-7
Molekylær formel C2H2F2O2
Molekylvægt (g/mol) 96.03
MDL nummer MFCD00004220
InChI nøgle PBWZKZYHONABLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym difluoroacetic acid, acetic acid, difluoro, difluoressigsaeure, 1,1-difluoroacetic acid, unii-zqk1c95k3n, zqk1c95k3n, acetic acid, 2,2-difluoro, difluoroaceticacid, difluoracetic acid, difluoro-acetic acid
PubChem CID 9788
ChEBI CHEBI:23716
IUPAC navn 2,2-difluoreddikesyre
SMIL C(C(=O)O)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Difluoroacetic acid
Smeltepunkt -1°C
Farve Farveløs til Brun
Tæthed 1.5200g/mL
Kogepunkt 132°C to 134°C
Flammepunkt 78°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel F2CHCO2H
Brydningsindeks 1.3420 to 1.345
Mængde 2.5 mL
Beilstein 02, 193
Specifik vægtfylde 1.52
Formel vægt 96.03
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske