Få mere at vide
Difluoro Atorvastatin Calcium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Difluoro impurity, or (3R,5R)-7-[3-(phenylcarbamoyl)-4,5-bis(4-fluorophenyl)-2-isopropyl-1H-pyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoic acid calcium salt |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C33H34F2N2O5.Ca/c2*1-20(2)31-30(33(42)36-25-6-4-3-5-7-25)29(21-8-12-23(34)13-9-21)32(22-10-14-24(35)15-11-22)37(31)17-16-26(38)18-27(39)19-28(40)41;/h2*3-15,20,26-27,38-39H,16-19H2,1-2H3,(H,36,42)(H,40,41);/q;;+2/p-2/t2*26-,27-;/m11./s1 |
| Formel vægt | 1190.4341 |