Få mere at vide
Difluocortolon, TRC
Artikelnummer. 30137956
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137956 250 mg
30134113 500 mg
30008491 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137956 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD447019250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2607-06-9
Molekylær formel C22H28F2O4
Molekylvægt (g/mol) 394.45
Synonym Diflucortolone, (6alpha,11beta,16alpha)-6,9-Difluoro-11,21-dihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 6alpha,9-Difluoro-11beta,21-dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17S)-6,9-Difluoro-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one,
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@H]1C(=O)CO
Specifications
Kemisk navn eller materiale Difluocortolone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C27H36F2O5/c1-5-6-7-23(33)34-14-21(31)24-15(2)10-17-18-12-20(28)19-11-16(30)8-9-26(19,4)27(18,29)22(32)13-25(17,24)3/h8-9,11,15,17-18,20,22,24,32H,5-7,10,12-14H2,1-4H3/t15-,17+,18+,20+,22+,24-,25+,26+,27+/m1/s1
Formel vægt 394.1956
Procent renhed >95%