Få mere at vide
Diflunisal, TRC
Artikelnummer. 30133250
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133250 1 g
30132854 25 g
30006936 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133250 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4457511G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22494-42-4
Molekylær formel C13 H8 F2 O3
Molekylvægt (g/mol) 250.2
Synonym 3-Biphenylcarboxylic acid, 2',4'-difluoro-4-hydroxy-, 2',4'-Difluoro-4-hydroxy-1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, 2',4'-Difluoro-4-hydroxybiphenyl-3-carboxylic acid, 5-(2,4-Difluorophenyl)salicylic acid, Adomal, Difludol, Diflunisal, Diflusinal, Dolisal, Doloban, Dolobid, Dolobis, Flovacil, Fluniget, Fluodonil, Flustar, MK 647
IUPAC navn 5-(2,4-difluorophenyl)-2-hydroxybenzoesyre
SMIL OC(=O)c1cc(ccc1O)c2ccc(F)cc2F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diflunisal
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C13H8F2O3/c14-8-2-3-9(11(15)6-8)7-1-4-12(16)10(5-7)13(17)18/h1-6,16H,(H,17,18)
Formel vægt 250.0442