Få mere at vide
Diflunisal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diflunisal |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8F2O3/c14-8-2-3-9(11(15)6-8)7-1-4-12(16)10(5-7)13(17)18/h1-6,16H,(H,17,18) |
| Formel vægt | 250.0442 |