Få mere at vide
Diflunisal Phosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diflunisal Phosphate |
| CAS | 84958-45-2 |
| Molekylær formel | C13 H9 F2 O6 P |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9F2O6P/c14-8-2-3-9(11(15)6-8)7-1-4-12(21-22(18,19)20)10(5-7)13(16)17/h1-6H,(H,16,17)(H2,18,19,20) |
| SMIL | OC(=O)c1cc(ccc1OP(=O)(O)O)c2ccc(F)cc2F |
| IUPAC navn | 5-(2,4-difluorophenyl)-2-phosphonooxybenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 330.18 |
| Formel vægt | 330.0105 |