missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Diflunisal Phosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diflunisal Phosphate |
| CAS | 84958-45-2 |
| Molekylær formel | C13 H9 F2 O6 P |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9F2O6P/c14-8-2-3-9(11(15)6-8)7-1-4-12(21-22(18,19)20)10(5-7)13(16)17/h1-6H,(H,16,17)(H2,18,19,20) |
| SMIL | OC(=O)c1cc(ccc1OP(=O)(O)O)c2ccc(F)cc2F |
| IUPAC navn | 5-(2,4-difluorophenyl)-2-phosphonooxybenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 330.18 |
| Formel vægt | 330.0105 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?