Få mere at vide
Diflunisal Isopropyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Diflunisal Isopropyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diflunisal Isopropyl Ester |
| CAS | 1381777-24-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Diflunisal Isopropyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H14 F2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Diflunisal Isopropyl Ester, 2',4'-Difluoro-4-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid 1-methylethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14F2O3/c1-9(2)21-16(20)13-7-10(3-6-15(13)19)12-5-4-11(17)8-14(12)18/h3-9,19H,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)OC(=O)c1cc(ccc1O)c2ccc(F)cc2F |
| IUPAC navn | propan-2-yl 5-(2,4-difluorophenyl)-2-hydroxybenzoate |
| Vis mere |