Få mere at vide
Diflunisal Ethyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30051760
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051760 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051760 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3050.020025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Diflunisal Ethyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diflunisal Ethyl Ester
CAS 126093-86-5
Analyt- eller komponentnavne Diflunisal Ethyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H12 F2 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Diflunisal Ethyl Ester, 2',4'-Difluoro-4-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid ethyl ester
InChI formel InChI=1S/C15H12F2O3/c1-2-20-15(19)12-7-9(3-6-14(12)18)11-5-4-10(16)8-13(11)17/h3-8,18H,2H2,1H3
SMIL CCOC(=O)c1cc(ccc1O)c2ccc(F)cc2F
IUPAC navn ethyl 5-(2,4-difluorophenyl)-2-hydroxybenzoate
Molekylvægt (g/mol) 278.25
Mængde 25 mg
Formel vægt 278.0755 g/mol