Få mere at vide
Diflunisal Ethyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Diflunisal Ethyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diflunisal Ethyl Ester |
| CAS | 126093-86-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Diflunisal Ethyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H12 F2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Diflunisal Ethyl Ester, 2',4'-Difluoro-4-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid ethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12F2O3/c1-2-20-15(19)12-7-9(3-6-14(12)18)11-5-4-10(16)8-13(11)17/h3-8,18H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1cc(ccc1O)c2ccc(F)cc2F |
| IUPAC navn | ethyl 5-(2,4-difluorophenyl)-2-hydroxybenzoate |
| Vis mere |