Få mere at vide
Diflufenican metabolite AE B107137 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diflufenican Metabolite AE B107137 |
| CAS | 36701-89-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Diflufenican Metabolite AE B107137 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H8 F3 N O3 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Diflufenican Metabolite AE B107137, 2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]-3-pyridinecarboxylic acid, 2-(3-Trifluoromethylphenoxy)-3-pyridinecarboxylic acid, 2-(3-Trifluoromethylphenoxy)nicotinic acid, 3-Pyridinecarboxylic acid, 2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]- |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8F3NO3/c14-13(15,16)8-3-1-4-9(7-8)20-11-10(12(18)19)5-2-6-17-11/h1-7H,(H,18,19) |
| SMIL | OC(=O)c1cccnc1Oc2cccc(c2)C(F)(F)F |
| Vis mere |