Få mere at vide
Diflufenican, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16614494 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16614494 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16614494 Leverandør Honeywell Fluka Leverandørnr. R1767100MG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kemisk navn eller materiale Diflufenican
CAS 83164-33-4
CAS Max % ≤ 100%
Beilstein 4212494
Farve White
Smeltepunkt 159.5°C
Synonym N-(2,4-difluorophenyl)-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-3-pyridinecarboxamide
Molekylvægt (g/mol) 394.29 g/mol
Mængde 100 mg
Nom du produit
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.