missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Diflufenican-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diflufenican D3 (3-trifluoromethylphenoxy-2,4,6 D3) |
| CAS | 1185009-29-3 |
| Molekylær formel | C19 2H3 H8 F5 N2 O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Diflufenican D3 (3-trifluoromethylphenoxy-2,4,6 D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C19H11F5N2O2/c20-12-6-7-16(15(21)10-12)26-17(27)14-5-2-8-25-18(14)28-13-4-1-3-11(9-13)19(22,23)24/h1-10H,(H,26,27)/i3D,4D,9D |
| SMIL | [2H]c1cc([2H])c(c([2H])c1Oc2ncccc2C(=O)Nc3ccc(F)cc3F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | N-(2,4-difluorophenyl)-2-[2,4,6-trideuterio-3-(trifluoromethyl)phenoxy]pyridine-3-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 397.31 |
| Formel vægt | 397.0929 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?