Få mere at vide
Diflucortolone Valerate, Mikromol™
Artikelnummer. 30050112
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050112 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050112 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0600.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Diflucortolone Valerate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diflucortolone Valerate
CAS 59198-70-8
Analyt- eller komponentnavne Diflucortolone Valerate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C27 H36 F2 O5
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Diflucortolone Valerate, Diflucortolone 21-valerate, Diflucortolone valerate, Neriforte, Nerisona, Nerisone, Nerisone Forte, Temetex, Texmeten, Travazol, (6alpha,11beta,16alpha)-6,9-Difluoro-11-hydroxy-16-methyl-21-[(1-oxopentyl)oxy]pregna-1,4-diene-3,20-dione
InChI formel InChI=1S/C27H36F2O5/c1-5-6-7-23(33)34-14-21(31)24-15(2)10-17-18-12-20(28)19-11-16(30)8-9-26(19,4)27(18,29)22(32)13-25(17,24)3/h8-9,11,15,17-18,20,22,24,32H,5-7,10,12-14H2,1-4H3/t15-,17+,18+,20+,22+,24-,25+,26+,27+/m1/s1
SMIL CCCCC(=O)OCC(=O)[C@H]1[C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C
IUPAC navn [2-[(6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17S)-6,9-difluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-7,8,11,12,14,15,16,17-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] pentanoate
Molekylvægt (g/mol) 478.57
Mængde 100 mg
Formel vægt 478.2531 g/mol