Få mere at vide
Diflubenzuron, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321204
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30321204 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30321204 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC12630000100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diflubenzuron
CAS 35367-38-5
Analyt- eller komponentnavne Diflubenzuron
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C14 H9 Cl F2 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C14H9ClF2N2O2/c15-8-4-6-9(7-5-8)18-14(21)19-13(20)12-10(16)2-1-3-11(12)17/h1-7H,(H2,18,19,20,21)
SMIL Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2ccc(Cl)cc2
IUPAC navn N-[(4-chlorophenyl)carbamoyl]-2,6-difluorbenzamid
Molekylvægt (g/mol) 310.68
Mængde 100 mg
Formel vægt 310,0321 g/mol