Få mere at vide
Diflubenzuron 1000 μg/ml i acetone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323343
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30323343 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30323343 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA12630000AC1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diflubenzuron
CAS 35367-38-5
Analyt- eller komponentnavne Diflubenzuron
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C14 H9 Cl F2 N2 O2
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C14H9ClF2N2O2/c15-8-4-6-9(7-5-8)18-14(21)19-13(20)12-10(16)2-1-3-11(12)17/h1-7H,(H2,18,19,20,21)
SMIL Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2ccc(Cl)cc2
IUPAC navn N-[(4-chlorophenyl)carbamoyl]-2,6-difluorbenzamid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Molekylvægt (g/mol) 310.68
Mængde 1 ml
Formel vægt 310,0321 g/mol