Få mere at vide
Diflubenzuron 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324489
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30324489 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30324489 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA12630000AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diflubenzuron
CAS 35367-38-5
Analyt- eller komponentnavne Diflubenzuron
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H9 Cl F2 N2 O2
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C14H9ClF2N2O2/c15-8-4-6-9(7-5-8)18-14(21)19-13(20)12-10(16)2-1-3-11(12)17/h1-7H,(H2,18,19,20,21)
SMIL Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2ccc(Cl)cc2
IUPAC navn N-[(4-chlorophenyl)carbamoyl]-2,6-difluorbenzamid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 310.68
Mængde 1 ml
Formel vægt 310,0321 g/mol