Få mere at vide
Difloxacin Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 17901146
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17901146 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17901146 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3418.01
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Difloxacin Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Difloxacin hydrochloride
CAS 91296-86-5
Analyt- eller komponentnavne Difloxacin hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H19 F2 N3 O3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 3-Quinolinecarboxylic acid, 6-fluoro-1-(4-fluorophenyl)-1,4-dihydro-7-(4-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-, hydrochloride (1:1), 3-Quinolinecarboxylic acid, 6-fluoro-1-(4-fluorophenyl)-1,4-dihydro-7-(4-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-, monohydrochloride (9CI), Difloxacin hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C21H19F2N3O3.ClH/c1-24-6-8-25(9-7-24)19-11-18-15(10-17(19)23)20(27)16(21(28)29)12-26(18)14-4-2-13(22)3-5-14;/h2-5,10-12H,6-9H2,1H3,(H,28,29);1H
SMIL Cl.CN1CCN(CC1)c2cc3N(C=C(C(=O)O)C(=O)c3cc2F)c4ccc(F)cc4
IUPAC navn 6-fluoro-1-(4-fluorophenyl)-7-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 435.85
Mængde 250 mg
Formel vægt 435.1161 g/mol