Få mere at vide
Difloxacin-d3 Hydrochloride Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Difloxacin hydrochloride D3 (methyl-D3) |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H19F2N3O3.ClH/c1-24-6-8-25(9-7-24)19-11-18-15(10-17(19)23)20(27)16(21(28)29)12-26(18)14-4-2-13(22)3-5-14;/h2-5,10-12H,6-9H2,1H3,(H,28,29);1H/i1D3; |
| Formel vægt | 438.135 |