missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Difloxacin-d3 Hydrochloride Salt, TRC

Artikelnummer. 17919309
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17919309 2.5 mg 2.5mg
17968689 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 17919309 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4456012.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1173021-89-0
Molekylær formel C21 2H3 H16 F2 N3 O3 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 438.87
Synonym 6-Fluoro-1-(4-fluorophenyl)-4-oxo-7-[4-(trideuteriomethyl)piperazin-1-yl]quinoline-3-carboxylic acid hydrochloride
IUPAC navn 6-fluoro-1-(4-fluorophenyl)-4-oxo-7-[4-(trideuteriomethyl)piperazin-1-yl]quinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride
SMIL Cl.[2H]C([2H])([2H])N1CCN(CC1)c2cc3N(C=C(C(=O)O)C(=O)c3cc2F)c4ccc(F)cc4

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Difloxacin hydrochloride D3 (methyl-D3)
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C21H19F2N3O3.ClH/c1-24-6-8-25(9-7-24)19-11-18-15(10-17(19)23)20(27)16(21(28)29)12-26(18)14-4-2-13(22)3-5-14;/h2-5,10-12H,6-9H2,1H3,(H,28,29);1H/i1D3;
Formel vægt 438.135
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.