Få mere at vide
Diflovidazin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flufenzine |
| CAS | 162320-67-4 |
| Molekylær formel | C14 H7 Cl F2 N4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Cascade, 4-tert-butyl-2-fluoro-α,α,α-trifluoro-p-toluidide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H7ClF2N4/c15-9-5-2-1-4-8(9)13-18-20-14(21-19-13)12-10(16)6-3-7-11(12)17/h1-7H |
| SMIL | Fc1cccc(F)c1c2nnc(nn2)c3ccccc3Cl |
| IUPAC navn | 3-(2-chlorophenyl)-6-(2,6-difluorophenyl)-1,2,4,5-tetrazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 304.68 |
| Formel vægt | 304.0327 |