missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Diflorasone Diacetate, TRC

Artikelnummer. 30180104
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180104 250 mg
30179747 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30180104 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD445500250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 33564-31-7
Molekylær formel C26 H32 F2 O7
Molekylvægt (g/mol) 494.52
Synonym (6α,11β,16β)-17,21-Bis(acetyloxy)-6,9-difluoro-11-hydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Dermaflor, Diacort, Diflorasone 17,21-diacetate, Diflorasone diacetate, Difulal, Florone, Maxiflor, Psorcon, Soriflor, U 34865
IUPAC navn [2-[(6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-17-acetyloxy-6,9-difluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate
SMIL C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(OC(=O)C)C(=O)COC(=O)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Diflorasone Diacetate
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C26H32F2O7/c1-13-8-17-18-10-20(27)19-9-16(31)6-7-23(19,4)25(18,28)21(32)11-24(17,5)26(13,35-15(3)30)22(33)12-34-14(2)29/h6-7,9,13,17-18,20-21,32H,8,10-12H2,1-5H3/t13-,17-,18-,20-,21-,23-,24-,25-,26-/m0/s1
Formel vægt 494.2116
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.