Få mere at vide
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Diffus lyspanel til fiberoptisk fleksibel lysguide
Artikelnummer. 15783042 Shop alle Schott produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
78 mm
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
15783042 78 mm 1 enhed
1 options
Artikelnummer. 15783042 Leverandør SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Leverandørnr. 500100
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Brug Diffuse Light Panel til Fiber Optic Flexible Light Guide til belysning af polerede eller højreflekterende overflader. Yderligere fleksibel lysleder påkrævet (155103 eller 155104).
  • Diffus og ensartet belysning inden for et bestemt aktivt område.
  • En hvid akryl diffuserplade giver en optimal kombination af ensartethed og intensitet.
  • Monteres direkte på respektive fleksibel lysleder ved hjælp af fingerskrue.
  • Hus lavet af robust, sort anodiseret aluminium.
  • Til brug med kold lyskilde KL1600LED, KL2500LED eller KL1500HAL.
  • Dimensioner: 137 x 58,5 x 23 mm Hus, 78 x 30 mm Active Area
Tekniske data
Type Diffus ansigtslys
Dimensioner (L x B x H) 137 x 58,5 x 23 mm hus, 78 x 30 mm aktivt område
Til brug med (applikation) Stereomikroskopi belysning
Til brug med (udstyr) KL1500 HAL, KL1600 LED, KL2500 LED kolde lyskilder
Inkluderer 2 x M6 huller til leddelt arm (158 345)
Længde (engelsk) 3,1 tommer.
Længde (metrisk) 78 mm
Bredde (engelsk) 1,2 tommer
Bredde (metrisk) 30 mm