Få mere at vide
Masterflex™ Differenstryk flowmålere
Artikelnummer. p-8003738
Flowhastighedsområde:
0,05 til 5 LPM
2 til 200 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15305184
Brand: Masterflex™ 3290869
Kun null tilbage
Tekniske data
Type Differenstryk flowmåler
Nøjagtighed ±0,8 % (læsning),± 0,2 % (fuld skala)
Trykvurdering 145 psig
Forbindelser 1/8 tommer NPT (F)
Flowhastighedsområde 0,05 til 5 LPM
Til brug med (applikation) Alsidighed og høj nøjagtighed fra en laminær-baseret masseflowmåler
Strømforsyningsdetaljer 7 til 30 VDC ved 30 mA
Gentagelighed ±0,5 %
Temperatur (metrisk) 50 °C