Få mere at vide
Masterflex™ Differenstryk flowmålere
Artikelnummer. 15305184 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Flowhastighedsområde:
0,05 til 5 LPM
2 til 200 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flowhastighedsområde Pakningsstørrelse
15305184 0,05 til 5 LPM Hver
12058588 2 til 200 ml/min. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15305184 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 3290869
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15470.00 DKK
    14644.37 DKK / Pakke med 1
    Spare 825.63 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Tekniske data
Type Differenstryk flowmåler
Nøjagtighed ±0,8 % (læsning),± 0,2 % (fuld skala)
Trykvurdering 145 psig
Forbindelser 1/8 tommer NPT (F)
Flowhastighedsområde 0,05 til 5 LPM
Til brug med (applikation) Alsidighed og høj nøjagtighed fra en laminær-baseret masseflowmåler
Strømforsyningsdetaljer 7 til 30 VDC ved 30 mA
Gentagelighed ±0,5 %
Temperatur (metrisk) 50 °C