Tekniske data
| Type | Differenstryk flowmåler |
| Nøjagtighed | ±0,8 % (læsning),± 0,2 % (fuld skala) |
| Trykvurdering | 145 psig |
| Forbindelser | 1/8 tommer NPT (F) |
| Flowhastighedsområde | 2 til 200 ml/min. |
| Til brug med (applikation) | Alsidighed og høj nøjagtighed fra en laminær-baseret masseflowmåler |
| Strømforsyningsdetaljer | 7 til 30 VDC ved 30 mA |
| Gentagelighed | ±0,5 % |
| Temperatur (metrisk) | 50 °C |