Få mere at vide
Difethialone, TRC
Artikelnummer. 18061540
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18061540 10 mg
18033350 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18061540 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44545010MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104653-34-1
Molekylær formel C31 H23 Br O2 S
Molekylvægt (g/mol) 539.48
Synonym 2H-1-Benzothiopyran-2-one, 3-[3-(4'-bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl]-4-hydroxy-, 3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl]-4-hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-one, Baraki, Difethialone, Difethiarol, LM 2219
IUPAC navn 3-[3-[4-(4-bromophenyl)phenyl]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl]-4-hydroxythiochromen-2-one
SMIL OC1=C(C2CC(Cc3ccccc23)c4ccc(cc4)c5ccc(Br)cc5)C(=O)Sc6ccccc16
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Difethialone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C31H23BrO2S/c32-24-15-13-20(14-16-24)19-9-11-21(12-10-19)23-17-22-5-1-2-6-25(22)27(18-23)29-30(33)26-7-3-4-8-28(26)35-31(29)34/h1-16,23,27,33H,17-18H2
Formel vægt 538.0602
Procent renhed >95%