Få mere at vide
Difenoconazole, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Difenoconazole |
| CAS | 119446-68-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Difenoconazole |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C19 H17 Cl2 N3 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H17Cl2N3O3/c1-13-9-25-19(27-13,10-24-12-22-11-23-24)17-7-6-16(8-18(17)21)26-15-4-2-14(20)3-5-15/h2-8,11-13H,9-10H2,1H3 |
| SMIL | CC1COC(Cn2cncn2)(O1)c3ccc(Oc4ccc(Cl)cc4)cc3Cl |
| IUPAC navn | 1-[[2-[2-chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1,2,4-triazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 406.26 |
| Vis mere |