Få mere at vide
Difenoconazole-d6 HCl (1,3-dioxolan-4,5,5-d3-4-methyl-d3) (mixture of diastereomers), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Difenoconazole-D6 (4-(methyl-D3)-1,3-dioxolan-2-yl-4,5,5-D3) Hydrochloride |
| CAS | 2748435-81-4 |
| Molekylær formel | C19 D6 H11 Cl2 N3 O3 . Cl H |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | Difenoconazole D6 (1,1,2,3,3,3-propyl D6) hydrochloride, Difenoconazole-d6 hydrochloride, Difenoconazole-d6 HCl (1,3-dioxolan-4,5,5-d3-4-methyl-d3) (mixture of diastereomers), Difenoconazole-D6 (4-(methyl-D3)-1,3-dioxolan-2-yl-4,5,5-D3) hydrochloride, 1-[[2-[2-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-4-(methyl-d3)-1,3-dioxolan-2-yl-4,5,5-d3]methyl]-1 H-1,2,4-triazole hydrochloride (1:1) |
| InChI formel | InChI=1 S/C19H17Cl2N3O3.ClH/c1-13-9-25-19(27-13,10-24-12-22-11-23-24)17-7-6-16(8-18(17)21)26-15-4-2-14(20)3-5-15;/h2-8,11-13 H,9-10H2,1H3;1 H/i1D3,9D2,13 D; |
| SMIL | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])C1([2 H])OC(Cn2cncn2)(OC1([2 H])[2 H])c3ccc(Oc4ccc(Cl)cc4)cc3Cl |
| IUPAC navn | 1-[[2-[2-chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-4,4,5-trideuterio-5-(trideuteriomethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1,2,4-triazole;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 448.7605 |
| Formel vægt | 447.079 g/mol |
| Vis mere |