Få mere at vide
Difenoconazole 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315666
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30315666 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30315666 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA12609000AC1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Difenoconazole
CAS 119446-68-3
Analyt- eller komponentnavne Difenoconazole
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H17 Cl2 N3 O3
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C19H17Cl2N3O3/c1-13-9-25-19(27-13,10-24-12-22-11-23-24)17-7-6-16(8-18(17)21)26-15-4-2-14(20)3-5-15/h2-8,11-13H,9-10H2,1H3
SMIL CC1COC(Cn2cncn2)(O1)c3ccc(Oc4ccc(Cl)cc4)cc3Cl
IUPAC navn 1-[[2-[2-chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1,2,4-triazole
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Molekylvægt (g/mol) 406.26
Mængde 1 ml
Formel vægt 405.0647 g/mol