Få mere at vide
Difenidol N-Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 30049613
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049613 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049613 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3053.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Difenidol N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Difenidol N-Oxide
CAS 40220-79-9
Analyt- eller komponentnavne Difenidol N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H27 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Difenidol N-Oxide, 1-Piperidinebutanol, alpha,alpha-diphenyl-, 1-oxide
InChI formel InChI=1S/C21H27NO2/c23-21(19-11-4-1-5-12-19,20-13-6-2-7-14-20)15-10-18-22(24)16-8-3-9-17-22/h1-2,4-7,11-14,23H,3,8-10,15-18H2
SMIL OC(CCC[N+]1([O-])CCCCC1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn 4-(1-oxidopiperidin-1-ium-1-yl)-1,1-diphenylbutan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 325.44
Mængde 25 mg
Formel vægt 325.2042 g/mol