Få mere at vide
Difenidol Hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17962706
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17962706 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17962706 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3053.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Difenidolhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Difenidol Hydrochloride
CAS 3254-89-5
Analyt- eller komponentnavne Difenidol Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C21 H27 N O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Ansmin, Cefadol, Celmidol, Difenidol hydrochloride, Difenidolin, Diphenidol hydrochloride, Maniol, Mecalmin, Pineroro, SKF 478A, Satanolon, Tenesdol, Vontrol, Wansar, 1-Piperidinebutanol, alpha,alpha-diphenyl-, hydrochloride (1:1), 1-Piperidinebutanol, alpha,alpha-diphenyl-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI,9CI), SKF-478A
InChI formel InChI=1S/C21H27NO.ClH/c23-21(19-11-4-1-5-12-19,20-13-6-2-7-14-20)15-10-18-22-16-8-3-9-17-22;/h1-2,4-7,11-14,23H,3,8-10,15-18H2;1H
SMIL Cl.OC(CCCN1CCCCC1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn 1,1-diphenyl-4-piperidin-1-ylbutan-1-ol; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 345.91
Mængde 250 mg
Formel vægt 345,1859 g/mol