Få mere at vide
Gibco™ Difco™ Gærekstrakt, ultrafiltreret (UF)
Beskrivelse
- Difco Gærekstrakter er koncentrater af den vandopløselige del af autolyserede Saccharomyces cerevisiae-celler, der stammer fra primært dyrket bagegær
- Disse produkter uden animalsk oprindelse er velegnede til brug som multifunktionelle kosttilskud i pattedyrcellekultur, mikrobiel fermentering og insektcellekulturapplikationer
- Gærekstrakt giver essentielle vandopløselige vitaminer, aminosyrer, peptider og kulhydrater til enhver medieformulering
- Difco Gærekstrakt Low-Dusting (LD) blev designet til at begrænse mængden af støv, der dannes sammenlignet med andre spraytørrede gærekstrakter
- Det er ultrafiltreret og specielt designet til pattedyrcellekulturapplikationer
- Med sit lave endotoksinniveau og høje indhold af naturligt forekommende B-vitaminer kan den bruges effektivt til at reducere behovet for føtalt bovint serum
- Det har et endotoksinniveau på mindre end eller lig med 500 EU/g
- Opbevares køligt, tørt i godt forseglede beholdere ved 2 C °til 25 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Dette produkt indeholder ikke HAP'er; Dette produkt indeholder ingen Proposition 65 kemikalier; WHMIS-fareklasse - Ikke-kontrolleret - Dette produkt er blevet klassificeret i overensstemmelse med farekriterierne i de kontrollerede produkters regulativer (CPR )og sikkerhedsdatabladet indeholder alle de oplysninger, der kræves af CPR |
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsforhold: 2 °C til 25 °C. Opbevares køligt og tørt i velforseglede beholdere. |
| Celletype | Bakterier, insekter, pattedyr |
| Kultur Type | Pattedyr, insekt, mikrobiel |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Dehydrerede kulturmedier |
| Til brug med (applikation) | Pattedyr-, mikrobiel-, vaccine-, insektcellekulturapplikationer |
| Produktlinje | Difco |
| Mængde | 10 kg |
| Kilde | Gær, fri for animalsk oprindelse |