Få mere at vide
BD Difco™ Suppler VX med rekonstitueringsvæske
:
Rekonstituerende væske; Mængde: 10 ml; Emballagetype: Hætteglas
Beskrivelse
- Supplement VX with Reconstituting Fluid bruges til at supplere medier til dyrkning af kræsne mikroorganismer, især Neisseria gonorrhoeae og Haemophilus influenzae .
- Lyofiliseret koncentrat
- Indeholder vitaminer, aminosyrer, coenzymer og dextrose
- Dette supplement anbefales til at berige GC Agar-medier, Proteose No. 3 Agar og de selektive agarer til isolering af patogen Neisseria.
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Væske |
| Til brug med (applikation) | Supplerende medier til dyrkning af kræsne mikroorganismer |
| Emballagetype | Hætteglas |
| Mængde | 100 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Vial Supplement VX w/ Fluid 1X100ml
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: hydrochloric acid, Diadenine sulphate