Få mere at vide
Gibco™ Difco™ Soytone
Mængde:
500 g
10 kg
Beskrivelse
- En alternativ kulhydratprofil til gærtilskud til pattedyrcelleprocesser, som f.eks CHO
- Høje koncentrationer af vitaminer og kulhydrater
- Opbevares køligt, tørt i godt forseglede beholdere ved 2 C °til 25 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsforhold: 2 °C til 25 °C. Opbevares køligt og tørt i velforseglede beholdere. |
| Kultur Type | Pattedyr, insekt, mikrobiel |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Gærtilskud |
| Til brug med (applikation) | Pattedyrcellekultur |
| Produktlinje | Difco |
| Mængde | 500 g |
| Kilde | Fri for animalsk oprindelse |