Få mere at vide
BD Difco™ Poly Antisera
Artikelnummer. 17352361
Skift visning
Produkttype:
Shigella Poly Gruppe A
Shigella Poly Gruppe A1
Shigella Poly Gruppe B
Shigella Poly Gruppe D
Pakningsstørrelse:
3ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
17352361 Shigella Poly Gruppe B -
11702874 Shigella Poly Gruppe A1 3ml
11894422 Shigella Poly Gruppe A 5ml
11772894 Shigella Poly Gruppe D 3ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17352361 Leverandør BD Leverandørnr. 228351
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Til agglutinationstest
Salmonella poly antiserum
  • Febril kontrol antisera
  • Hjælper med påvisning af sygdomme som salmonellose, brucellose og rickettsiale sygdomme
  • Kvalitative og semikvantitative objektglas- eller røragglutinationstests for homologe antistoffer
  • Anvendes sammen med febrile antigener som positive eller negative kontroller
Shigella antiserum polygruppe
  • Til identifikation af morfologisk og biokemisk identificerede Shigella-arter
  • Kan kun bruges i objektglasagglutinationstest
  • Lyofiliserede, polyklonale kaninantisera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Til in vitro diagnostisk brug
Produkttype Shigella Poly Gruppe B
Mængde 3 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vial Shigella Antis Poly B Lyophilized
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium azide
Til in vitro diagnostisk brug