Få mere at vide
BD Difco™ Pladetæller Agar
Artikelnummer. p-4901974
Mængde:
500 g
2 kg
Emballagetype:
Flaske
Spand
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
Artikelnummer. 11708942
Brand: BD 247910
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes til at opnå mikrobielle plader fra mælk og mejeriprodukter, fødevarer, vand og andre materialer af hygiejnisk betydning. BD™ Difco™ Plate Count Agar er en dehydreret medium base, der opfylder APHA-kravene.
Pladetælleragar bruges til optælling af bakterier i vand, spildevand, mad og mejeriprodukter. Det er lavet i henhold til formuleringen fra American Public Health Association (APHA). Det anbefales til at opnå tallerkental for mælk og andre mejeriprodukter og kan også bruges til at bestemme den hygiejniske kvalitet af fødevarer, vand og andre materialer. Hvert parti af dehydreret medium base udsættes for APHA kvalitetskontroltest.
  • God kulturel respons på Lactobacillus johnsonii 11506 og Staphylococcus aureus 25923
  • Enzymatisk fordøjelse af kasein giver aminosyrer og andre komplekse nitrogenholdige stoffer
  • Gærekstrakt leverer primært B-komplekse vitaminer
  • Dextrose er en energikilde
  • pH (2,35 % opløsning, 25 °C): 7,0± 0,2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EPA, ISO , SMD, SMWW, USDA, APHA
Farve Beige
Indhold og opbevaring 2 °C til 30 °C
Form Dehydreret faststof
Medietype Pladetælling Agar
Produkttype Agar
Formulering Bugspytkirtelfordøjelse af kasein 5 g/l, gærekstrakt 2,5 g/l, dextrose 1 g/l, agar 15 g/l
Til brug med (applikation) Til opnåelse af mikrobielle pladetal fra mælk og mejeriprodukter, fødevarer, vand og andre materialer af sanitær betydning
Emballagetype Spand
Mængde 2 kg